missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Boran-N,N-Diethylanilin-Komplex, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3735678
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
13289-97-9, 91-66-7
C10H15BN
160.05
MFCD00013187
KHYAFFAGZNCWPT-UHFFFAOYSA-N
n,n-diethylaniline borane, borane-n,n-diethylaniline complex, borane-n,n-diethylaniline, n,n-diethylanilineborane, diethylaniline borane, n,n-diethylaniline trihydroboron, n.n diethylanilineborane, boron; n,n-diethylaniline, boron, n,n-diethylbenzenamine trihydro-, t-4, borane n,n-diethylaniline complex
6335292
N,N-diethylaniline boron
[B].CCN(CC)C1=CC=CC=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
13289-97-9, 91-66-7
C10H15BN
160.05
MFCD00013187
KHYAFFAGZNCWPT-UHFFFAOYSA-N
n,n-diethylaniline borane, borane-n,n-diethylaniline complex, borane-n,n-diethylaniline, n,n-diethylanilineborane, diethylaniline borane, n,n-diethylaniline trihydroboron, n.n diethylanilineborane, boron; n,n-diethylaniline, boron, n,n-diethylbenzenamine trihydro-, t-4, borane n,n-diethylaniline complex
6335292
N,N-diethylaniline boron
[B].CCN(CC)C1=CC=CC=C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Borane-N, N-diethylaniline complex
Schmelzpunkt -30°C to 27°C
Farbe Farblos bis bernsteinfarben
Dichte 0.9200g/mL
Flammpunkt 63°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5N(C2H5)2·BH3
Brechungsindex 1.5245 to 1.5265
Menge 25 g
Relative Dichte 0.92
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: may decompose
Formelmasse 163.07
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Borane-N,N-diethylaniline complex
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'