Learn More
Boran-Dimethylsulfidkomplex, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456750
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11456750 100 mL 100 Milliliter
11446750 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456750 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07705.AE
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13292-87-0 | C2H9BS | 75.96 g/mol
Borane- dimethyl sulfide is used for hydroboration and reduction reactions. It is used in the reduction of aldehydes, ketones, epoxides and carboxylic acids to give corresponding alcohols. It is also involved in the Corey-Itsuno reduction. It acts as an intermediate in the preparation of highly pure semiconductor. It is also employed as a rocket propellant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Boran-Dimethylsulfid wird für Hydroboration und Reduktionsreaktionen verwendet. Es wird zur Reduktion von Aldehyden, Ketonen, Epoxiden und Carbonsäuren verwendet, um entsprechende Alkohole zu erhalten. Es ist auch an der Reduzierung von Corey-Itsuno beteiligt. Es dient als Zwischenprodukt bei der Herstellung hochreiner Halbleiter. Es wird auch als Raketentreibstoff eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethylether, Dichlormethan, Benzol, Xylol, Hexan, Diglym, Dimethylether, Ethylacetat, Toluol, Methylenchlorid und anderen aprotischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Kühl lagern. Unverträglich mit Säuren, Wasser, Alkoholen, Brom, Säureanhydriden, Säurechloriden und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13292-87-0
Summenformel C2H9BS
Molekulargewicht (g/mol) 75.96
MDL-Nummer MFCD00013189
InChI-Schlüssel RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfide borane, borane-methyl sulfide complex, borane dimethyl sulfide complex, borane-dimethyl sulfide, dimethyl sulfideborane, dimethyl sulfide trihydroboron, borane-dimethyl sulfide complex, borane methylsulfide, borane dimethylsulfide, borane dms
PubChem CID 9833925
IUPAC-Name Boron;Methylsulfanylmethan
SMILES B.CSC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Borane-dimethyl sulfide complex
Schmelzpunkt -38°C
Dichte 0.801
Siedepunkt ∼44°C (decomposition)
Flammpunkt −1°C (30°F)
Strukturformel (CH3)2S·BH3
Brechungsindex 1.457
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2924
Beilstein 3663489
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethyl ether,dichloromethane,benzene,xylene,hexane,diglyme,dimethyl ether,ethyl acetate,toluene,methylene chloride and other aprotic solvents.
Formelmasse 75.97
Reinheit (%) 94%