Learn More
Boran-Dimethylsulfidkomplex, 2 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376169
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11376169 500 mL 500 Milliliter
11370248 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11376169 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042965.AP
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13292-87-0 | C2H9BS | 75.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13292-87-0
Summenformel C2H9BS
Molekulargewicht (g/mol) 75.96
MDL-Nummer MFCD00013189
InChI-Schlüssel RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfide borane, borane-methyl sulfide complex, borane dimethyl sulfide complex, borane-dimethyl sulfide, dimethyl sulfideborane, dimethyl sulfide trihydroboron, borane-dimethyl sulfide complex, borane methylsulfide, borane dimethylsulfide, borane dms
PubChem CID 9833925
IUPAC-Name Boron;Methylsulfanylmethan
SMILES B.CSC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Borane-dimethyl sulfide complex
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.855 g/mL
Flammpunkt −17°C (−1°F)
Geruch Characteristic
Verpackung ChemSeal™ Flaschen
Strukturformel (CH3)2S·BH3
Menge 500 mL
UN-Nummer UN3399
Beilstein 3663489
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethyl ether,dichloromethane,benzene,xylene,hexane,diglyme,dimethyl ether,ethyl acetate,toluene,methylene chloride and other aprotic solvents.
Formelmasse 75.97
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2M in THF
Physikalische Form Flüssigkeit