Learn More
Boran-d3, 1 M in Tetrahydrofuran, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7052383
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
50 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15402997
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 089121.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 13763-62-7 | BD3 | 16.85 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13763-62-7
Summenformel BD3
Molekulargewicht (g/mol) 16.85
MDL-Nummer MFCD00064892
InChI-Schlüssel UORVGPXVDQYIDP-FIBGUPNXSA-N
Synonym borane-d3, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, packaged under argon in resealable chemseal bottles
PubChem CID 11062299
SMILES [2H]B([2H])[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Borane-d_3
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3148
Flammpunkt -21°C (-6°F)
IUPAC-Name Trideuterioboran
Formelmasse 16.84 as BD3
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M in Tetrahydrofuran
Geruch Ether-like
Empfindlichkeit Air & Moisture Sensitive
Dichte 0.876g/mL