Learn More
Boran-d3, 1 M in Tetrahydrofuran, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15412997
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15412997 250 mL 250 Milliliter
15402997 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15412997 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 089121.AK
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 13763-62-7 | BD3 | 16.85 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13763-62-7
Summenformel BD3
Molekulargewicht (g/mol) 16.85
MDL-Nummer MFCD00064892
InChI-Schlüssel UORVGPXVDQYIDP-FIBGUPNXSA-N
Synonym borane-d3, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, borane-d3, 1m in tetrahydrofuran, packaged under argon in resealable chemseal bottles
PubChem CID 11062299
SMILES [2H]B([2H])[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Borane-d_3
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 mL
Flammpunkt -21°C (-6°F)
Geruch Ether-like
Empfindlichkeit Air & Moisture Sensitive
Dichte 0.876g/mL
UN-Nummer UN3148
IUPAC-Name Trideuterioboran
Formelmasse 16.84 as BD3
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M in Tetrahydrofuran