Learn More
Boran-2-Methylpyridin-Komplex, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15442799
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
3999-38-0
C6H10BN
106.96
MFCD07784361
ZMASBEFBIXMNCP-UHFFFAOYSA-N
2-Picoline borane complex
2-methylpyridine borane
B.CC1=CC=CC=N1
3999-38-0
C6H10BN
106.96
MFCD07784361
ZMASBEFBIXMNCP-UHFFFAOYSA-N
2-Picoline borane complex
2-methylpyridine borane
B.CC1=CC=CC=N1
Used as reactant for N-Benzyl-protection of amino acid derivatives by reductive alkylation, reductive alkoxyamination, as reducing agent for the labeling of oligosaccharides by reductive amination, synthesis of alkoxyamine derivatives, via reduction of oxime ethers, reductive amination reactions of C1-C10 aldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazones, synthesis of various trifluoromethylated amino compounds and an alternative reagent for reductive aminations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Verwendet als Reagenz für den N-Benzyl-Schutz von Aminosäurederivaten durch reduktive Alkylierung, reduktive Alkoxyaminierung, als Reduktionsmittel zur Markierung von Oligosacchariden durch reduktive Amination, Synthese von Alkoxyaminderivaten, durch Reduktion von Oxymethern, reduktive Aminierungsreaktionen von C1-C10-Aldehyd 2,4-Dinitrophenhydraten, Synthese verschiedener trifluormethylierender Substanzen und alternativer Aminosubstanzen.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser, Cyclohexan, stark löslich in Methanol, THF, Diglym und Benzol
Hinweise
Kühlen. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Borane-2-methylpyridine complex
Schmelzpunkt 44°C to 50°C
Farbe Weiß
Flammpunkt 100°C (212°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2813
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly sol; in water,cyclohexane,very sol; in methanol,THF,diglyme,and benzene
Formelmasse 106.96
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest