Learn More
ERLAB Haube für indirekte Extraktion
Artikelnummer. 30484796
Change view
Click to view available options
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung unitSize
30484796 230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30484796 Lieferant ERLAB Lieferanten-Nr. NORT000453
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Gewährleistet effiziente Eindämmung und Lufterfassung, ausgelegt für optimale Luftstromumleitung
  • Die Absaughaube für indirekte Absaugung wurde entwickelt, um die Luftstrom-Erfassungseffizienz in Labor-Containmentsystemen zu optimieren.
  • Leitet die Abluft in das Absaugkanalsystem um und verbessert so die Filtrationseffizienz.
  • Hergestellt aus robusten, chemikalienbeständigen Materialien, um eine lange Lebensdauer in anspruchsvollen Laborumgebungen zu gewährleisten.
  • Verbessert die Sicherheit des Bedieners durch optimierte Erfassung und Abführung von Partikeln
Spezifikation
Produkttyp Biosicherer Schrank
Spannung 230 V