Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bombesin
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J63514.M^
Additional Details : CAS : 31362-50-2 Gewicht : 0.00001kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15455729
  • 51.04 CHF / 1 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Gut tetradecapeptide with the ability to stimulate release of various hormones
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
HPLC
Pulver
1619.90
1 mg
Glp-Gln-Arg-Leu-Gly-Asn-Gln-Trp-Ala-Val-Gly-His-Leu-Met-NH2
2°C to 8°C
Darm-Tetradecapeptid mit der Fähigkeit, die Freisetzung verschiedener Hormone zu stimulieren
Bombesin
RUO - research use only
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke