Learn More
Thermo Scientific™ Bolt™ Bis-Tris Plus XCell SureLock™ Mini-Cell Welcome Pack, 4-12%
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
The Bolt Welcome Pack provides all of the necessary Bolt gels and buffers needed to begin using the XCell SureLock Mini-Cell. The XCell SureLock Mini-Cell is a vertical mini-protein gel electrophoresis system compatible with all Invitrogen mini precast gels and Surecast handcast gels.
Das Startpaket enthält:
• XCell SureLock Mini-Zelle (EI0001)
• Bolt Bi-Tris Plus-Gele (2 Kartons, 20 Gele)
• Bolt MES-Laufpuffer, 20X (B0002)
• Bolt LDS-Probenpuffer, 4X (B0007)
• Bolt Probenreduktionsmittel, 10X (B0009)
• Vorgefärbte PageRuler Plus Proteinleiter,10 bis 250 kDa (26619)
Informationen zur XCell SureLock Mini-Zelle
Die XCell SureLock Mini-Zelle ist ein vertikales Mini-Protein-Gelelektrophoresesystem, das mit allen Invitrogen Mini-Fertiggelen und handgefertigten Surecast Gelen kompatibel ist. Die Mini-Zelle ist einfach, robust und einfach zu bedienen. Jede XCell SureLock Mini-Zelle kann bis zu zwei Gele pro Lauf aufnehmen. Die Laufzeiten können je nach Pufferbedingungen und verwendeter Stromversorgung variieren.
Informationen zu Bolt Bis-Tris Plus Gelen
Bolt Bis-Tris Plus Gele sind Polyacrylamid-Fertiggele zur optimalen Trennung Ihrer kleinen bis mittleren Proteine unter denaturierenden Bedingungen. Bolt Bis-Tris Plus-Gele liefern eine gleichbleibend hohe Gel-Leistung und eine pH-neutrale Umgebung, die Protein-Veränderungen minimiert. Bolt Gele eignen sich hervorragend für Western-Blot-Transfers und -Analysen und für andere Verfahren, bei denen die Unversehrtheit der Proteine entscheidend ist. Verwenden Sie Bolt Gele auch, um bei der Proteintrennung im Laboralltag optimale Ergebnisse zu erzielen. Bolt Bis-Tris Plus-Gele sind in vier Polyacrylamid-Konzentrationen erhältlich: 8, 10, 12 und 4 bis 12 % Gradient und zahlreiche Well-Formate. Bolt Bis-Tris Gele verfügen über keilförmige Wells, die leicht bis zu zwei Mal mehr Probenvolumen laden können, um Proteine in stark verdünnten Proben nachzuweisen oder Proteine mit niedriger Abundanz zu visualisieren.
Für den Transfer Ihrer Proteine auf eine Membran empfehlen wir die Verwendung von Bolt Transferpuffer (BT0006) für den herkömmlichen Nasstransfer mit dem Mini Blot-Modul (B1000). Alternativ kann der schnelle halbtrockene Transfer mit dem Invitrogen Power Blotter oder der schnelle trockene Transfer mit dem iBlot 2 Gel-Transfergerät (IB21001) durchgeführt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Gelanteil (%) | 4 bis 12% |
| Gelgröße | Mini |
| Gel Thickness | 1,0 mm |
| Geltyp | Bis-Tris |
| Trennbereich | 3,5 bis 260 kDa |
| Wells | 12-Well |
| Menge | 1 Welcome Pack |
| Versandbedingung | Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur und auf Nasseis |
| Produktlinie | Bolt WedgeWell |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | XCell SureLock Mini-Zelle |