Learn More
Invitrogen™ Bolt™ 12 %, Bis-Tris, 1,0 mm, Mini-Protein-Gele
Artikelnummer. 15374594
Ansicht ändern
Click to view available options
Wells:
10-Well
12-Well
15-Well
17-Well
Packungsgröße:
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells Packungsgröße
15374594 12-Well 10 Stück
15364594 10-Well 10 Stück
15384594 15-Well 10 Stück
15304604 17-Well 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15374594 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. NW00122BOX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    322.00 CHF
    257.65 CHF / 10 Stück
    Sparen 64.35 CHF
    19% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Benötigt
Mini Gel Tank (Herst.- (Katalognummer A25977)
Invitrogen Bolt Bis-Tris Plus Gele sind Polyacrylamid-Fertiggele, die zur optimalen Trennung von Proteinen verschiedenster Größen unter denaturierenden Bedingungen entwickelt wurden. Bolt Gele eignen sich hervorragend für Western-Blot-Transfers und -Analysen und für andere Verfahren, bei denen die Unversehrtheit der Proteine entscheidend ist.
Invitrogen Bolt Bis-Tris Plus Gele sind Polyacrylamid-Fertiggele zur optimalen Trennung von Proteinen verschiedenster Größen unter denaturierenden Bedingungen. Ähnlich wie NuPAGE Bis-Tris-Gele erzielen Bolt Bis-Tris Plus-Gele eine gleichbleibende Gelleistung und sorgen für eine pH-neutrale Umgebung, die Proteinveränderungen bei höherer Beladungskapazität minimiert. Bolt Gele eignen sich hervorragend für Western-Blot-Transfers und -Analysen und für andere Verfahren, bei denen die Unversehrtheit der Proteine entscheidend ist.
Verwenden Sie auch Bolt Bis-Tris Plus-Gele, um bei routinemäßiger Proteintrennung optimale Ergebnisse zu erzielen. Bolt Bis-Tris Plus Gele sind in vier Gelarten und vielen Well-Formaten erhältlich. Jede Packung enthält 10 Gele. Für die Verwendung aller Bolt Gele ist ein Mini-Gel-Tank (A25977) erforderlich.
Merkmale umfassen:
• Optimierte Laufbedingungen—Proteintrennung bei konstanter Spannung in rund 20 Minuten
• Lange Haltbarkeit—Gele für mindestens 16 Monate bei 4–25 °C
aufbewahren• Bessere Proteinintegrität—pH-neutraler Probenvorbereitungsprozess schützt Ihre Proteine
• Kleilförmige Wells—für eine einfachere Probenbeladung und ein bis zu zwei Mal höheres Probenvolumen
Wählen Sie die passenden Bolt Bis-Tris Plus Gele für Ihre Proteintrennung
Optimale Trennung Ihrer Proteine durch Auswahl der richtigen Kombination aus Gel und Laufpuffer. Bolt Bis-Tris Plus-Gele sind in vier Polyacrylamid-Konzentrationen erhältlich: 8 %, 10 %, 12 % und 4–12 %-Gradient. Die Gele können mit Bolt MES SDS (B000202) oder Bolt MOPS SDS-Laufpuffer (B000102) verwendet werden, um verschiedene Trennbereiche zu erhalten. Bolt Bis-Tris Plus-Gele bestehen aus einem neutralen pH-Wert-gepufferten Polyacrylamid-Gel (pH 6,4) mit einem Arbeits-pH-Wert von etwa 7,0. Bolt Bis-Tris Plus-Gele sind zudem in vier unterschiedlichen Well-Formaten erhältlich: 10, 12, 15 und 17 Wells.
Praktisch in der Anwendung
Die Bolt Bis-Tris Plus-Gele sind einfach zu bedienen und können mit dem Bolt MES Laufpuffer in ca. 20 Minuten für Pufferläufe mit konstanter Spannung verwendet werden. Bolt Bis-Tris Plus-Gele bieten schärfere Banden, eine höhere Auflösung, längere Haltbarkeit und bessere Ergebnisgenauigkeit als Tris-Glycin–basierte Gele. Darüber hinaus verfügen Bolt Bis-Tris Plus-Gele über innovative keilförmige Wells, die ein zweifach höheres Probenbeladungsvolumen als andere 1,0 mm dicke Gele ermöglichen. Die keilförmigen Wells besitzen größere Öffnungen, die die Probenbeladung erleichtern. Bolt Bis-Tris Plus-Gele haben darüber hinaus eine Haltbarkeit von mindestens 16 Monaten bei 4 °C bis 25 °C.
Für den Transfer Ihrer Proteine auf eine Membran empfehlen wir die Verwendung des Bolt Transferpuffers (BT0006) für den herkömmlichen Nasstransfer unter Verwendung des Mini Blot-Moduls (B1000). Alternativ kann der schnelle halbtrockene Transfer mit dem Invitrogen Power Blotter oder der schnelle trockene Transfer mit dem iBlot 2 Gel-Transfergerät (IB21001) durchgeführt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gelanteil (%) 12 %
Gelgröße Mini
Gel Thickness 1,0 mm
Geltyp Bis-Tris Plus
Empfohlene Anwendungen Denaturierung
Probenladevolumen bis zu 45 µl
Trennbereich 3,5 bis 80 kDa
Trennverfahren Denaturierung
Wells 12-Well
Trennmodus Molekulargewicht
Menge 10 Gele/Karton
Versandbedingung Raumtemperatur
Lagerungsbedingungen Bei 4–25 °C lagern. Nicht einfrieren.
Länge (metrisch) 8 cm
Breite (metrisch) 8 cm
Produktlinie Bolt, WedgeWell
Zur Verwendung mit (Geräte) XCell SureLock Mini-Cell