Learn More
Emma Safety Footwear Bologna Business-Halbschuhe
Click to view available options
Größe:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- Polierte schwarze Volllederoberteile
- Undurchlässige Nitrilgummisohle
- Hygienische Lederinnensohle mit Hydro-Tec™ Silber für mehr Komfort
- Undurchlässige Gewebe-Einlegesohle
- Antibakteriell mit Einlegesohle mit Lederoberseite
- Antistatische Eigenschaften: ESD 0,1–35 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-5-1
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Material | Leder |
| Schafttyp | Knöchelstütze |
| Größe | 45 |
| Sohleneigenschaften | Antibakteriell mit Einlegesohle mit Lederoberseite |
| Sohlenmaterial | Undurchdringlicher Nitrilkautschuk |
| Modell | Schlupfschuh |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN ISO 20345:2011; ESD 0,1–35 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-5-1 |
| Produkttyp | Business-Schuhe |