Learn More
Thermo Scientific™ Boldenon
Artikelnummer. 17231172 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 17231172
Marke: Thermo Scientific™ 465755000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boldenon
CAS 846-48-0
Menge 500 mg
Schmelzpunkt 168 bis 170 °C
Summenformel C19 H26 O2
Formelmasse 286,41
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Farbe Weiß bis hellgelb bis hellbeige