Learn More
Bohlender™ BOLA™ Tri-Clamp Dichtungen
Artikelnummer. 17187334
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
25 mm
34 mm
50,5 mm
64 mm
91 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
Schlauch mit 10 mm Innendurchmesser
Schlauch mit 16 mm Innendurchmesser
Schlauch mit 20 mm Innendurchmesser
Schlauch mit 26 mm Innendurchmesser
Schlauch mit 32 mm Innendurchmesser
Schlauch mit 38 mm Innendurchmesser
Schlauch mit 50 mm Innendurchmesser
Schlauch mit 66 mm Innendurchmesser
Größe (metrisch):
DN 10
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17187334
Marke: Bohlender™ D93004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tri-Clamp Dichtungen Beidseitige, elastische PTFE-Stulpe mit Silikon-Einlage.
  • Silikonring mit doppelseitiger, elastischer Unterlegscheibe aus PTFE
  • Geeignet für Dreiklammer-Verbindungen nach DIN 32 676
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • Das Produkt ist nur PTFE ausgesetzt
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Schlauch mit 10 mm Innendurchmesser
Größe (metrisch) DN 10
Diameter (English) Outside 1 in.
Außendurchmesser (metrisch) 25 mm
Material PTFE, Silikon