Learn More
Bohlender™ BOLA™ Total Immersion Sonden Lemo PT 100
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Vollständig eintauchbare Sonde (Klasse A, PT 100)
- Weißes PFA-beschichtetes Kabel (Länge: 4 m)
- Ringdurchmesser der Hülse: 5 mm
- Sondendurchmesser: 4 mm
- Typische Reaktionszeiten: T 50: 4 bis 6 Sekunden, T 90: 6 bis 8 Sekunden
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 4-adriges System |
| Kabel | PFA-beschichtet |
| Schnittstelle | Lemo™ Stecker Größe 1 |
| Material | PTFE |
| Länge (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Länge (metrisch) | 50 mm |