Learn More
Bohlender™ BOLA™ Kugelschliff-Griffbund-Dichtungen
Click to view available options
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
S 13
S 19
S 29
S 40
Packungsgröße:
2 Stück
3 Stück
Beschreibung
- Mit Greifring und Dichtungsringen an der Außenseite
- Hochvakuumdichte Dichtung
- Niedrige Leckrate: < 1 x 0,01 mbar x l x s-1
- Robuste Konstruktion für den kontinuierlichen Einsatz
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PTFE |
| Produkttyp | Schliffmanschetten |
| Anzahl Standard-Konusverbindungen | S 13 |