Learn More
Bohlender™ BOLA™ Ersatz-Unterlegscheibe für Absperrhähne
Artikelnummer. 30274490
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
PTFE
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material unitSize
30274490 PTFE 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30274490 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. J119820
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ersatz-Unterlegscheibe für Absperrhähne aus Polypropylen oder PTFE.
  • Unterlegscheiben aus PP oder PTFE
  • Für BOLA™ Eco Absperrhahnstopfen
  • Farbe: Rot
Spezifikation
Typ Gewinde M 7
Beschreibung Konus 1:10
Material PTFE
Verschlussgröße NS 10,0
Zur Verwendung mit (Geräte) Für BOLA™ Eco Absperrhahnstopfen
Farbe Rot