Learn More
Bohlender™ BOLA™ Dicht-u.Berstfolie, 10 St.
Artikelnummer. 17156934
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 und 20 ml
5 ml
50 und 100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
17156934 50 und 100 ml 1 Stück
17136934 5 ml 1 Stück
17146934 10 und 20 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17156934 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. A 24406
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dicht-u.Berstfolie
Set aus 10 Dichtungsmembranen und 10 Berstmembranen zur Verwendung mit Aufschlussgefäßen.
  • PFA-Dichtungsmembrane
  • PTFE-Berstmembrane
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 1,7 und 3,4 oz.
Kapazität (metrisch) 50 und 100 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Aufschlussgefäße
Material PFA, PTFE