Learn More
Bohlender™ BOLA™ Reaktordeckel
Artikelnummer. 17186934
Click to view available options
Anschlussdetail:
NPT 1/2 Zoll seitlich zur Welle
NPT 1/4 Zoll direkt zur Welle, NPT 1/2 Zoll an Welle vorbei
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17186934
Marke: Bohlender™ B15004
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Reaktordeckel 4x NPT Innengewinde
  • Geeignet für Glasreaktoren DN 60 mit SCHOTT Flach-Flansch
  • Mit Einschraubgewinde zum Anschluss von Übergangsverschraubungen und einem Mittelhals NPT 1/2 Zoll
  • Einfache Montage
  • Flexibel und erweiterbar
  • Vollständig aus PTFE
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • Mit Verbindungsstücken für die Verwendung von vorhandenen Geräten mit Schliffverbindung oder GL-Gewinde
Gewindeanschluss im Detail:
  • Zentrische Gewindeanschluss (violett) zum Einführen eines Rührerlagers
  • Vertikaler Gewindeanschluss (blau) mit paralleler Ausrichtung zur Rührwelle
  • Geneigter Gewindeanschluss (gelb) mit Ausrichtung direkt zur Rührwelle
  • Geneigter Gewindeanschluss (grün) mit Ausrichtung seitlich zur Rührwelle
Spezifikation
Beschreibung Mittelhals 1/2 Zoll, Seitenhälse 3 x 1/2 Zoll
Zur Verwendung mit (Geräte) Glasreaktoren DN 60 mit SCHOTT Flach-Flansch
Produkttyp 4 x Mittelhals mit Innengewinde
Material PTFE
Anschlussdetail NPT 1/2 Zoll seitlich zur Welle