Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Schlauchrollen, 10 m lang, 1 mm dick
Artikelnummer. 17127674
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2 mm
4 mm
Außendurchmesser (metrisch):
4 mm
6 mm
Flexibility:
16 mm Biegeradius
36 mm Biegeradius
Maximaler Druck:
140 bar
70 bar
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Flexibility Maximaler Druck unitSize
17127674 4 mm 6 mm 36 mm Biegeradius 70 bar 1 Stück
17157944 2 mm 4 mm 16 mm Biegeradius 140 bar 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17127674 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. S201240
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einzeln verpackte PTFE-Schlauchrollen mit einer Rollenlänge von 10 Metern.
  • Durchscheinendes bis milchig-weißes Aussehen
  • Nahezu universelle chemische Beständigkeit
  • Frei von extrahierbaren Substanzen
  • Physiologisch sicher
  • Nicht-klebende Oberfläche
  • Sehr gute Gleit- und dielektrische Eigenschaften
  • Flammenhemmend gemäß UL94V0
  • Sauerstoffgehalt über 95
  • Beständig gegen Strahlung und Wettereinflüsse
  • Kann in EtO sterilisiert werden
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,16 in.
Innendurchmesser (metrisch) 4 mm
Material PTFE
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,24 in.
Außendurchmesser (metrisch) 6 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 32,8 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 10 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,04 in.
Dicke (metrisch) 1 mm
Flexibility 36 mm Biegeradius
Maximaler Druck 70 bar