Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Schläuche
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.8 mm
2 mm
6 mm
Außendurchmesser (metrisch):
1,6 mm
4 mm
8 mm
Packungsgröße:
10 Meter
3 Meter
Beschreibung
- Nahezu universelle chemische Beständigkeit
- Frei von extrahierbaren Substanzen
- Physiologisch sicher
- Nicht-klebende Oberfläche
- Sehr gute Gleiteigenschaften
- Sehr gute dielektrische Eigenschaften
- Flammenhemmend gemäß UL94V0
- Sauerstoffgehalt über 95
- Beständig gegen Strahlung und Wettereinflüsse
- Kann in EtO und in Autoklaven sterilisiert werden
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA, USP-Klasse VI |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 2 mm |
| Material | PTFE |
| Außendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Perfekte Schlauchleitung für aggressive und reine Flüssigkeiten oder Gase |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -200 °C |
| Verpackungsmenge | 1/Packung |
| Farbe | Durchscheinend bis milchig weiß |
| Mehr anzeigen |