Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Einschraub-Schlauchanschlüsse
Artikelnummer. 10563822
Change view
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
38 mm
40 mm
46 mm
56 mm
56 mm
Gewindegröße:
M 14 x 2; G 1/4 Zoll
M 14 x 2; G 3/8 Zoll
M 14 x 2; NPT 1/4 Zoll
M 14 x 2; NPT 3/8 Zoll
M 18 x 2 x G 3/8 Zoll
M 18 x 2; G 3/8 Zoll
M 28 x 2; G 1/2 Zoll
M 28 x 2; G 3/8 Zoll
M 14 x 2; NPT 1/4 Zoll
Schlauchgröße:
10 Mm Außendurchmesser, 8 mm Innendurchmesser
12 Mm Außendurchmesser, 12 mm Innendurchmesser
4 Mm Außendurchmesser, 4 mm Innendurchmesser
6 mm AD, 4 mm ID
8 Mm Außendurchmesser, 8 mm Innendurchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gesamtlänge (metrisch) Gewindegröße Schlauchgröße unitSize
10563822 46 mm M 14 x 2; G 3/8 Zoll 6 mm AD, 4 mm ID 1 Stück
10516932 40 mm M 14 x 2; NPT 1/4 Zoll 6 mm AD, 4 mm ID 1 Stück
10757112 56 mm M 28 x 2; G 3/8 Zoll 12 Mm Außendurchmesser, 12 mm Innendurchmesser 1 Stück
10033321 56 mm M 28 x 2; G 1/2 Zoll 12 Mm Außendurchmesser, 12 mm Innendurchmesser 1 Stück
10349131 46 mm M 18 x 2; G 3/8 Zoll 8 Mm Außendurchmesser, 8 mm Innendurchmesser -
10227401 40 mm M 14 x 2; NPT 1/4 Zoll 4 Mm Außendurchmesser, 4 mm Innendurchmesser 1 Stück
10796542 38 mm M 14 x 2; G 1/4 Zoll 4 Mm Außendurchmesser, 4 mm Innendurchmesser -
10766922 46 mm M 14 x 2; NPT 3/8 Zoll 6 mm AD, 4 mm ID -
10575181 46 mm M 18 x 2 x G 3/8 Zoll 10 Mm Außendurchmesser, 8 mm Innendurchmesser 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10563822 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. D51818
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit universeller chemischer Beständigkeit und Druckfestigkeit bis zu 5 bar.
  • Gerader Rohranschluss aus PTFE
  • Muttern aus glasfaserverstärktem PTFE und einem Einschraubgewinde (NPT oder G)
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • Das Produkt ist nur PTFE ausgesetzt
  • Vakuum-geeignet
Compliance
FDA
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 4 mm
Material PTFE
Außendurchmesser (metrisch) 6 mm
Gesamtlänge (metrisch) 46 mm
Zur Verwendung mit Schläuche
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -200 °C
Resistenzeigenschaften Universelle chemische Beständigkeit
Schlauchgröße 6 mm AD, 4 mm ID
Gewindegröße M 14 x 2; G 3/8 Zoll
Form Gerade
Farbe Weiß
Maximaler Druck 5 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 250 °C
Produkttyp Einschraubbares Schlauchanschlussstück