Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Stäbe
Reine Stäbe für die Weiterverarbeitung und Bearbeitung in Längen von bis zu 2 m. PTFE-Stäbe haben eine universelle chemische Beständigkeit und sind in verschiedenen Größen erhältlich.
30.85 CHF - 110.24 CHF
Spezifikation
Produkttyp | PTFE-Stange |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | FDA |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | PTFE |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Weiterverarbeitung und Bearbeitung in Längen von bis zu 2 m |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10708822
|
Bohlender™
S1800-08 |
8 mm |
65.03 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10023561
|
Bohlender™
S1800-10 |
10 mm |
48.97 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10611522
|
Bohlender™
S1800-12 |
12 mm |
63.92 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10756362
|
Bohlender™
S1800-20 |
20 mm |
110.24 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10040072
|
Bohlender™
S1800-06 |
6 mm |
30.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Weiße PTFE-Stangen
- Zur Weiterverarbeitung und Bearbeitung in Längen von bis zu 2 m.
- Durchmesser und Länge sind Nennmaße und können eine Bearbeitungszugabe enthalten
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
-
Compliance
FDA
Spezifikation
PTFE-Stange | |
Autoklavierbar | |
Weiterverarbeitung und Bearbeitung in Längen von bis zu 2 m | |
Weiß |
FDA | |
PTFE | |
-200 °C | |
-200 °C |