Learn More
Bohlender™ Laborverschraubungen aus PPS/PTFE für hohe Temperaturen
Bestehend aus einem V-Ring (PPS), einem konischen Ring und einem Dichtungsring (beide PTFE) sowie einem O-Ring (FKM) für Schlauchdurchmesser unter 3 mm (nicht dem Medium ausgesetzt).
Marke: Bohlender™ D642-74
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Medium ist nur in Kontakt mit PTFE
- Gute chemische Beständigkeit
- Widersteht Druck von bis zu 10 bar
- Vakuum-geeignet
Spezifikation
FDA | |
PPS, PTFE | |
(1 in.) 25.4 mm A.d. | |
Weiß | |
250 °C |
Autoklavierbar | |
-200 °C | |
GL 45 | |
10 bar |