Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE/PPS HT-Laborverschraubungen
Click to view available options
Gewindegröße:
GL 14
GL 25
GL 32
GL 45
Schlauchgröße:
12 mm Außendurchmesser
14 mm Außendurchmesser
16 mm Außendurchmesser
18 mm Außendurchmesser
26 mm Außendurchmesser
6 mm Außendurchmesser
8.0 mm Außendurchmesser
Außendurchmesser: 12.7 mm (1/2 Zoll)
Außendurchmesser: 19.05 mm (3/4 Zoll)
Außendurchmesser: 3.2 mm (1/8 Zoll)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Schwarze Schraubkappe aus PPS
- Innenteile bestehend aus einem V-Ring (PPS)
- Konischer Ring und Dichtring (beide PTFE)
- O-Ring (FKM) für Schlauchdurchmesser unter 3 mm (nicht dem Medium ausgesetzt)
- Gute chemische Beständigkeit
- Vakuum-geeignet
- Medium ist nur in Kontakt mit PTFE
Compliance
FDA
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | PPS, PTFE |
| Zur Verwendung mit | Verbindung von Geräten und Anschlüssen mit GL-Gewinde mit hartwandigen Schläuchen oder Rohren aus Glas, Kunststoff oder Metall |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Befestigung von Sonden, Thermometern, Tauchröhrchen oder Kabeln in Reaktionsgefäßen |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -50 °C |
| Schlauchgröße | 14 mm Außendurchmesser |
| Gewindegröße | GL 25 |
| Farbe | weiß/schwarz |
| Maximaler Druck | 10 bar |
| Mehr anzeigen |