Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Rückschlagventile
Diese Rückschlagventile eignen sich zum Verbinden von Schläuchen verschiedener Durchmesser.
Marke:  Bohlender™ E680-23
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10033571
  • 499.26 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • PTFE-Rückschlagventil
  • Muttern aus glasfaserverstärktem PTFE zur Verbindung von Schläuchen oder Rohren
  • Öffnungsdruck einstellbar zwischen 0,1 bar und 2 bar (Werkseinstellung 0,1 bar)
  • Die integrierte Sperrfunktion ermöglicht den Durchfluss in nur eine Richtung
  • Die Fließrichtung ist durch einen Pfeil gekennzeichnet, jede Einbauposition ist möglich
  • Alle Teile lassen sich zur Reinigung einfach von Hand zerlegen
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • Das fließende Material ist nur gegenüber dem PTFE exponiert.
Spezifikation
Spezifikation
Rückschlagventil
110 mm
Je 1
M 14 x 2
PTFE
Für Schlauch mit Außendurchmesser von 6 mm
6 mm Außendurchmesser
0,1 bis 2 bar