Learn More
Bohlender™ BOLA™ Endstücke aus Polypropylen für Schläuche
Artikelnummer. 10747512
Click to view available options
Schlauchgröße:
0.8 x 1.6 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser)
1.6 x 3.2 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser)
Farbe:
Blau
Grün
Orange
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10747512
Marke: Bohlender™ F70210
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verschiedene Farben zur besseren Unterscheidung. Die Polypropylen-Schlauchanschlüsse mit Polyamid-Unterlegscheiben bieten eine sehr gute chemische Beständigkeit und sind in verschiedenen Größen erhältlich.
  • Farbige Rohrendstücke aus PP
  • UNF-Außengewinde von ¼ Zoll, 28 G
  • Die Unterlegscheiben aus PA sind im Lieferumfang enthalten.
  • Wird in Packungen mit 10 Stück geliefert
Compliance
FDA
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Material Polypropylen, PA
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C
Verpackungsmenge 10 pro Packung
Schlauchgröße 0.8 x 1.6 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser)
Gewindegröße 1/4 Zoll - 28 UNF
Farbe Schwarz
Max. Operating Temperature (Metric) 100 °C
Produkttyp Rohrendverschraubungen