Learn More
Bohlender™ BOLA™ Endstücke aus Polypropylen für Schläuche
Artikelnummer. p-8557028
Click to view available options
Schlauchgröße:
0.8 x 1.6 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser)
1.6 x 3.2 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10479961
Marke: Bohlender™ F70402
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verschiedene Rohrendstücke aus PP in 9 verschiedenen Farben zur besseren Unterscheidung. Zwei Schlauchanschlüsse aus Polypropylen in jeder Farbe.
  • Mit Außengewinde ¼ Zoll - 28 UNF
  • Die Unterlegscheiben aus PA sind im Lieferumfang enthalten.
  • Farben: naturfarben, schwarz, orange, gelb, grün, blau, violett und grau
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
Compliance
FDA
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C
Resistenzeigenschaften Sehr gute chemische Beständigkeit
Schlauchgröße 0.8 x 1.6 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser)
Gewindegröße UNF-Außengewinde von 1/4 Zoll, G 28
Farbe Diverse
Max. Operating Temperature (Metric) 100 °C
Produkttyp Verschiedene Schlauchanschlüsse