Learn More
Bohlender™ BOLA™ Endstücke aus Polypropylen für Schläuche
Artikelnummer. 10515942
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
0.8 x 1.6 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser)
1.6 x 3.2 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser)
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
10515942 1.6 x 3.2 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser) 1 Stück
10479961 0.8 x 1.6 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10515942 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. F70404
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verschiedene Rohrendstücke aus PP in 9 verschiedenen Farben zur besseren Unterscheidung. Zwei Schlauchanschlüsse aus Polypropylen in jeder Farbe.
  • Mit Außengewinde ¼ Zoll - 28 UNF
  • Die Unterlegscheiben aus PA sind im Lieferumfang enthalten.
  • Farben: naturfarben, schwarz, orange, gelb, grün, blau, violett und grau
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C
Resistenzeigenschaften Sehr gute chemische Beständigkeit
Schlauchgröße 1.6 x 3.2 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser)
Gewindegröße UNF-Außengewinde von 1/4 Zoll, G 28
Farbe Diverse
Max. Operating Temperature (Metric) 100 °C
Produkttyp Rohrendverschraubungen