Learn More
Bohlender™ BOLA™ Endstücke aus Polypropylen für Schläuche
Beschreibung
- Mit Außengewinde ¼ Zoll - 28 UNF
- Die Unterlegscheiben aus PA sind im Lieferumfang enthalten.
- Farben: naturfarben, schwarz, orange, gelb, grün, blau, violett und grau
- Sehr gute chemische Beständigkeit
Compliance
FDA
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polypropylen |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C |
| Resistenzeigenschaften | Sehr gute chemische Beständigkeit |
| Schlauchgröße | 0.8 x 1.6 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser) |
| Gewindegröße | UNF-Außengewinde von 1/4 Zoll, G 28 |
| Farbe | Diverse |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 100 °C |
| Produkttyp | Verschiedene Schlauchanschlüsse |