Learn More
Bohlender™ BOLA™ Miniatur-3-Wege-Absperrhähne, PTFE, FEP
Diese Absperrhähne eignen sich zum Anschluss einer Vielzahl von Schlauchgrößen. BOLA Miniatur-Dreiwege-Absperrhähne haben eine universelle chemische Beständigkeit.
Marke: Bohlender™ F731-08
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- 3-Wege-Absperrhahn mit „L“-förmiger oder „T“-förmiger Bohrung und drei Anschlüssen
- Erhältlich mit drei Innengewinden UNF 1/4 Zoll 28 G oder mit zwei Innengewinden UNF 1/4 Zoll 28 G und einem Außengewinde UNF 1/4 Zoll 28 G.
- Gesamthöhe einschließlich Absperrhahn aus FEP: 20 mm
Spezifikation
Miniatur-3-Wege-Absperrhahn | |
ja | |
−200 °C | |
3 Innengewindeanschlüsse | |
Weiß/Rot | |
250 °C |
FDA | |
32 mm | |
1.6 x 3.2 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser) | |
T-Form | |
8 bar |