Learn More
Bohlender™ BOLA™ Mini-Überdruckventile
Click to view available options
Schlauchgröße:
0.8 x 1.6 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser)
1.6 x 3.2 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gehäuse aus PTFE mit zwei Verbindungen mit Innengewinde 1/4 Zoll - 28 UNF.
- Ventil aus PPS mit Stellschraube und Sicherungsmutter zum Einstellen und Befestigen des Drucks zwischen 0.1 und 5 bar (werkseitige Einstellung 1.5 bar)
- Geringes Totvolumen
- Die Flussrichtung ist durch einen Pfeil gekennzeichnet
- Zwei Löcher für die Plattenmontage
- Universelle chemische Beständigkeit; das durchfließende Produkt kommt nur mit PTFE in Kontakt
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Material | PPS, PTFE |
| Außendurchmesser (metrisch) | 32 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verhindert einen Druckabfall während der Befüllung |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -20 °C |
| Schlauchgröße | 0.8 x 1.6 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser) |
| Höhe (metrisch) | 50 mm |
| Farbe | Blau/weiß |
| Maximaler Druck | 5 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250 °C |
| Mehr anzeigen |