Learn More
Bohlender™ BOLA™ Mini-Überdruckventile
Artikelnummer. 13417308
Click to view available options
Schlauchgröße:
0.8 x 1.6 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser)
1.6 x 3.2 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13417308
Marke: Bohlender™ F73816
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Ventile verhindern einen Druckabfall beim Befüllen. Die Bola Mini-Druckbegrenzungsventile verfügen über einen einstellbaren Öffnungsdruck und ein niedriges Totvolumen.
  • Gehäuse aus PTFE mit zwei Verbindungen mit Innengewinde 1/4 Zoll - 28 UNF.
  • Ventil aus PPS mit Stellschraube und Sicherungsmutter zum Einstellen und Befestigen des Drucks zwischen 0.1 und 5 bar (werkseitige Einstellung 1.5 bar)
  • Geringes Totvolumen
  • Die Flussrichtung ist durch einen Pfeil gekennzeichnet
  • Zwei Löcher für die Plattenmontage
  • Universelle chemische Beständigkeit; das durchfließende Produkt kommt nur mit PTFE in Kontakt
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Material PPS, PTFE
Außendurchmesser (metrisch) 32 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verhindert einen Druckabfall während der Befüllung
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C
Schlauchgröße 1.6 x 3.2 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser)
Höhe (metrisch) 50 mm
Farbe Blau/weiß
Maximaler Druck 5 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 250 °C
Produkttyp Mini-Überdruckventil