Learn More
Bohlender™ BOLA™ Messzylinder
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Graduierungen:
1 ml
2 ml
2,5 mL
5 ml
Innendurchmesser (metrisch):
24 mm
30 mm
40 mm
53 mm
Höhe (metrisch):
172 mm
202 mm
268 mm
308 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Durchscheinend und nicht porös
- Design basierend auf ISO 4788
- Mit Graduierung (nicht kalibriert), Ausguss und Verstärkungsring
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- Das Produkt ist nur PTFE ausgesetzt
- Der sechseckige Sockel verhindert das Wegrollen des Zylinders.
- Dauerhafte vertiefte Graduierung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Material | PTFE |
| Graduierungen | 5 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 17 oz. |
| Form | Zylinder |
| Innendurchmesser (metrisch) | 53 mm |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 2,1 in. |
| Höhe (angloamerikanisch) | 12,1 in. |
| Höhe (metrisch) | 308 mm |