Learn More
Bohlender™ BOLA™ Laborverschraubungen EX
Artikelnummer. 10227644
Click to view available options
Gewindegröße:
GL 14
GL 18
GL 25
Außendurchmesser (metrisch):
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10227644
Marke: Bohlender™ D84066
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Laborverschraubungen EX Schraubkappe aus leitfähigem PPS-EX schwarz, verstärkt mit Glasfaser, Innenteile aus leitfähigem PTFE-EX.
  • Schraubverschluss aus leitfähigem schwarzem PPS-EX, verstärkt mit Glasfasern
  • Innenteile aus leitfähigem PTFE-EX
Spezifikation
Material PPS-EX, PTFE-EX
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,16 in.
Außendurchmesser (metrisch) 4 mm
Gewindegröße GL 14
Farbe Schwarz
Produkttyp Schraubgelenk