Learn More
Bohlender™ BOLA™ Verbindungsklammer
Click to view available options
Größe:
NS 45/50
Packungsgröße:
3 Stück
Beschreibung
- PTFE-verkapselte Stahlfeder
- Universelle chemische Beständigkeit, da das Produkt nur mit PTFE in Kontakt kommt
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PTFE |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anschluss von Normschliff-Verbindungen |
| Größe | NS 45/50 |