Learn More
Bohlender™ Schlauchanschlussstücke mit GL-Gewinde mit einem Gewinde, PTFE
Mit universeller chemischer Beständigkeit und Druckfestigkeit bis zu 10 bar.
Marke: Bohlender™ D516-14
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Gerader Rohranschluss aus PTFE
- Ein Einschraubgewinde (NPT- oder G-Gewinde)
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- Das Produkt ist nur PTFE ausgesetzt
Compliance
FDA
Spezifikation
FDA | |
Autoklavierbar | |
PTFE | |
Sechskantschlüssel: 15mm | |
GL 14 x 1/4 in. NPT | |
10 bar |
Einschraubgewinde: NPT 1/4 Zoll | |
5 mm | |
Schlauchanschlussstück mit GL-Einschraubgewinde | |
-200 °C | |
Weiß | |
250 °C |