Learn More
Bohlender™ BOLA™ Flexible Schläuche, NW 23
Artikelnummer. 17137634
Ansicht ändern
Click to view available options
Schlauchgröße:
NW 23
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
17137634 NW 23 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17137634 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. S182284
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    612.15 CHF
    298.81 CHF / 1 Stück
    Sparen 313.34 CHF
    51% Rabatt
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Flexible Schläuche mit zylindrischen Schlauchenden für eine bessere Verbindung.
  • Wellenschläuche mit konzentrisch um die Längsachse angeordneten Wellen
  • Zylindrische Schlauchenden mit einer Länge von 40 mm, die bspw. direkt an Fittings, Absperrhähne oder Schlauchverbinder angeschlossen werden können
  • Zusammen mit BOLA™ Laborverschraubungen ist die Verbindung absolut dicht und vakuumgeeignet.
  • Flexibel bis hochflexibel
  • Der enge Biegeradius führt nur zu einer geringen Querschnittreduzierung
  • Nicht porös
  • Durchscheinend
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 20,9 mm
Material PFA
Außendurchmesser (metrisch) 25,4 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 8,2 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 2,5 m
Zur Verwendung mit BOLA™ Laborverschraubungen
Schlauchgröße NW 23
Flexibilität 40 mm Biegeradius
Maximaler Druck 1,2 bar