Learn More
Bohlender™ BOLA™ Filterfolien
Filterfolien aus mikroporösem PTFE
67.00 CHF - 239.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Schneiden und Stanzen |
---|---|
Abmessungen (L x B) | 300 x 150 mm |
Länge (angloamerikanisch) | 12 in. |
Länge (metrisch) | 300 mm |
Breite (angloamerikanisch) | 6 in. |
Produktcode | Marke | Porengröße | Dicke (metrisch) | Dicke (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Dicke (metrisch) | Dicke (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17137514
|
Bohlender™
N1617-02 |
0,05 μm | 0,2 mm | 0,008 in. |
67.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17147514
|
Bohlender™
N1617-04 |
0,2 μm | 0,2 mm | 0,008 in. |
82.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17157514
|
Bohlender™
N1617-06 |
0,45 μm | 0,2 mm | 0,008 in. |
78.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17167514
|
Bohlender™
N1617-10 |
1 μm | 0,2 mm | 0,008 in. |
69.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17177514
|
Bohlender™
N1617-15 |
1 μm | 1 mm | 0,04 in. |
127.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17187514
|
Bohlender™
N1617-20 |
2,5 μm | 0,2 mm | 0,008 in. |
119.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17197514
|
Bohlender™
N1617-25 |
2,5 μm | 1 mm | 0,04 in. |
239.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17107524
|
Bohlender™
N1617-30 |
5 μm | 0,2 mm | 0,008 in. |
75.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17117524
|
Bohlender™
N1617-35 |
5 μm | 1 mm | 0,04 in. |
129.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17127524
|
Bohlender™
N1617-40 |
10 μm | 0,2 mm | 0,008 in. |
101.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17137524
|
Bohlender™
N1617-45 |
10 μm | 1 mm | 0,04 in. |
194.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17147524
|
Bohlender™
N1617-55 |
25 μm | 1 mm | 0,04 in. |
185.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Aus porösem PTFE
Spezifikation
Zum Schneiden und Stanzen | |
12 in. | |
6 in. |
300 x 150 mm | |
300 mm | |
150 mm |