Learn More
Bohlender™ BOLA™ Eco Absperrhahnstopfen mit Bohrung, Konus 1:10, PP
Artikelnummer. 30274493
Ansicht ändern
Click to view available options
Stopfenöffnung:
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
4 mm
Verschlussgröße:
NS 12,5 x 27 mm
NS 14,5 x 29 mm
NS 18,8 x 37 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
Gewinde M 10
Gewinde M 8
Packungsgröße:
20 Stück
3 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stopfenöffnung Verschlussgröße Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
30274493 4 mm NS 18,8 x 37 mm Gewinde M 10 20 Stück
17157484 1,5 mm NS 12,5 x 27 mm Gewinde M 8 3 Stück
30274462 1,5 mm NS 12,5 x 27 mm Gewinde M 8 20 Stück
17167484 2 mm NS 12,5 x 27 mm Gewinde M 8 3 Stück
30274469 2 mm NS 12,5 x 27 mm Gewinde M 8 20 Stück
17187484 2,5 mm NS 14,5 x 29 mm Gewinde M 8 3 Stück
30274460 2,5 mm NS 14,5 x 29 mm Gewinde M 8 20 Stück
17107494 4 mm NS 18,8 x 37 mm Gewinde M 10 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 30274493 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. J 122020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.73 CHF
    151.56 CHF / 20 Stück
    Sparen 46.17 CHF
    23% Rabatt
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eco Absperrhahnstopfen mit Mutter, Griff und Unterlegscheibe aus Polypropylen.
  • Mit Bohrung
  • Glatte Oberfläche
  • Griff und Mutter aus Polypropylen
  • Konus 1:10
  • Unterlegscheibe im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Stopfenöffnung 4 mm
Beschreibung Konus 1:10
Material Polypropylen
Verschlussgröße NS 18,8 x 37 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Gewinde M 10
Farbe Rot