Learn More
Bohlender™ BOLA™ Doppelseitige Dichtungen, 6,6 mm Höhe
Artikelnummer. 17197434
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Rohre mit einem Durchmesser von 11 bis 13 mm.
Rohre mit einem Durchmesser von 7,5 bis 9 mm.
Rohre mit einem Durchmesser von 9 bis 11 mm.
Innendurchmesser (metrisch):
8 mm
10 mm
12 mm
Packungsgröße:
5 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Innendurchmesser (metrisch) unitSize
17197434 Rohre mit einem Durchmesser von 9 bis 11 mm. 10 mm 5 Stück
17187434 Rohre mit einem Durchmesser von 7,5 bis 9 mm. 8 mm 5 Stück
17107444 Rohre mit einem Durchmesser von 11 bis 13 mm. 12 mm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17197434 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. H97732
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.45 CHF
    34.64 CHF / 5 Stück
    Sparen 16.81 CHF
    32% Rabatt
Verfügbar ab: 22-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Doppelseitige Dichtungen mit Silikonring und doppelseitiger PTFE-Unterlegscheibe.
  • Silikonring mit doppelseitiger PTFE-Unterlegscheibe
  • Nach der Montage kommt das Produkt nur mit PTFE in Kontakt
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 10 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gewinde GL 25
Zur Verwendung mit (Geräte) Rohre mit einem Durchmesser von 9 bis 11 mm.
Höhe (metrisch) 6,6 mm
Diameter (English) Outside 0,9 in.
Außendurchmesser (metrisch) 22 mm
Material PTFE, Silikon