Learn More
Bohlender™ BOLA™ Doppelseitige Dichtungen, 6,6 mm Höhe
Artikelnummer. 17187434
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Rohre mit einem Durchmesser von 11 bis 13 mm.
Rohre mit einem Durchmesser von 9 bis 11 mm.
Schlauch 7,5 bis 9 mm Durchm.
Innendurchmesser (metrisch):
8 mm
10 mm
12 mm
Packungsgröße:
5 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Innendurchmesser (metrisch) unitSize
17187434 Schlauch 7,5 bis 9 mm Durchm. 8 mm 5 Stück
17197434 Rohre mit einem Durchmesser von 9 bis 11 mm. 10 mm 5 Stück
17107444 Rohre mit einem Durchmesser von 11 bis 13 mm. 12 mm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17187434 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. H97728
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Doppelseitige Dichtungen mit Silikonring und doppelseitiger PTFE-Unterlegscheibe.
  • Silikonring mit doppelseitiger PTFE-Unterlegscheibe
  • Nach der Montage kommt das Produkt nur mit PTFE in Kontakt
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gewinde GL 25
Zur Verwendung mit (Geräte) Schlauch 7,5 bis 9 mm Durchm.
Höhe (metrisch) 6,6 mm
Größe (metrisch) GL 25
Diameter (English) Outside 0,9 in.
Außendurchmesser (metrisch) 22 mm
Material PTFE, Silikon