Learn More
Bohlender™ BOLA™ Doppelseitige Dichtungen, 6,6 mm Höhe
Artikelnummer. 17107444
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Rohre mit einem Durchmesser von 11 bis 13 mm.
Rohre mit einem Durchmesser von 7,5 bis 9 mm.
Rohre mit einem Durchmesser von 9 bis 11 mm.
Innendurchmesser (metrisch):
8 mm
10 mm
12 mm
Packungsgröße:
5 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Innendurchmesser (metrisch) unitSize
17107444 Rohre mit einem Durchmesser von 11 bis 13 mm. 12 mm 5 Stück
17187434 Rohre mit einem Durchmesser von 7,5 bis 9 mm. 8 mm 5 Stück
17197434 Rohre mit einem Durchmesser von 9 bis 11 mm. 10 mm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17107444 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. H97736
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Doppelseitige Dichtungen mit Silikonring und doppelseitiger PTFE-Unterlegscheibe.
  • Silikonring mit doppelseitiger PTFE-Unterlegscheibe
  • Nach der Montage kommt das Produkt nur mit PTFE in Kontakt
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gewinde GL 25
Zur Verwendung mit (Geräte) Rohre mit einem Durchmesser von 11 bis 13 mm.
Höhe (metrisch) 6,6 mm
Diameter (English) Outside 0,9 in.
Außendurchmesser (metrisch) 22 mm
Material PTFE, Silikon