Learn More
Bohlender™ BOLA™ Füll(Rühr)-Kugeln
Artikelnummer. 17864084
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
3 mm
9 mm
15 mm
25 mm
30 mm
Menge:
100/Packung
25 Packungen
50 Packungen
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
Artikelnummer. 17864084
Marke: Bohlender™ H96421
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Füll(Rühr)-Kugeln PTFE, mit feiner Oberfäche.
  • Aus massivem PTFE mit glatter Oberfläche
  • Verschiedene Verpackungseinheiten
  • Zur Erweiterung von Oberflächen wie Destillationsapparate oder als Spritzschutz
Spezifikation
Material PTFE
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Beschreibung Glatte Oberfläche
Menge 25 Packungen