Learn More
Bohlender™ BOLA™ Füll(Rühr)-Kugeln
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
3 mm
9 mm
15 mm
25 mm
30 mm
Menge:
100/Packung
25 Packungen
50 Packungen
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
Beschreibung
- Aus massivem PTFE mit glatter Oberfläche
- Verschiedene Verpackungseinheiten
- Zur Erweiterung von Oberflächen wie Destillationsapparate oder als Spritzschutz
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PTFE |
| Durchmesser (metrisch) | 9 mm |
| Beschreibung | Glatte Oberfläche |
| Menge | 100/Packung |