Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ TR Cadaverine (5-(((4-(4,4-Difluoro-5-(2-Thienyl)-4-Bora-3a,4a-Diaza-s-Indacene-3-yl)phenoxy)acetyl)amino)pentylamine, Hydrochloride)
Artikelnummer. 11500346
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11500346 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11500346 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. D6251
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
BODIPY™ TR Cadaverin (5-((4-(4,4-Difluoro-5-(2-Thienyl)-4-Bora-3a,4a-Diaza-s-Indacen-3-yl)phenoxy)acetyl)amino)Pentylamin, Hydrochlorid)
Das aminhaltige BODIPY™ TR Cadaverin lässt sich reversibel mit Aldehyden und Ketonen zu einer Schiff-Base koppeln, die durch Natriumborhydrid (NaBH4) oder Natriumcyanborhydrid (NaCNH3) zu einem stabilen Aminderivat reduziert werden kann. Carboxylsäuren von Proteinen und anderen wasserlöslichen Biopolymeren können in wässriger Lösung mit wasserlöslichen Carbodiimiden wie EDAC (E2247) an dieses Molekül gekoppelt werden. Der elektronisch neutrale BODIPY™ TR-Farbstoff hat ähnliche spektrale Eigenschaften wie der rot-fluoreszierende Texas Red™™ Farbstoff.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 mg
Produkttyp TR Cadaverin
Inhalt und Lagerung Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Chemische Reaktivität Carbonsäure, Keton, Aldehyd
Versandbedingung Raumtemperatur
Reaktiver Teil Amin, Cadaverin
Marker oder Farbstoff BODIPY™ TR
Markertyp BODIPY Farbstoffe
Produktlinie BODIPY