Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ FL L-Cystine
Beschreibung
Wir haben zwei BODIPY FL-Fluorophore an die Aminogruppen des Disulfid-haltigen Aminosäure-Cystins angeschlossen, um dieses Reagenz für die reversible thiolspezifische Markierung von Thiolat-Oligonukleotiden, Proteinen und Zellen herzustellen. BODIPY FL L-Cystin ist aufgrund der Wechselwirkungen zwischen den beiden Fluorophoren praktisch nicht fluoreszierend; jedoch tritt thiolspezifischer Austausch mit Thiolatbiomolekülen auf und bildet so gemischte Disulfide, was zu grüner Fluoreszenz führt.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 mg |
| Produkttyp | FL L-Cystin |
| Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |
| Chemische Reaktivität | Thiol |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Reaktiver Teil | Thiol |
| Marker oder Farbstoff | BODIPY™ FL |
| Markertyp | BODIPY Farbstoffe |
| Produktlinie | BODIPY |