Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ FL (4,4-Difluoro-5,7-Dimethyl-4-Bora-3a,4a-Diaza-s-Indacene-3-Propionic Acid)
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Beschreibung
Mit aminreaktiver BODIPY™ FL Propansäure lassen sich grün fluoreszierende Biokonjugate nach der Carbodiimidaktivierung der Carbonsäure am Farbstoff und der Reaktion mit Aminen erzeugen. Der elektronisch neutrale BODIPY™ FL Farbstoff hat die meisten Fluorescein-ähnlichen Spektren der grün fluoreszierenden BODIPY™ Farbstoffe.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 5 mg |
| Produkttyp | FL Propansäure |
| Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |
| Chemische Reaktivität | Amin |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Reaktiver Teil | Carbonsäure |
| Marker oder Farbstoff | BODIPY™ FL |
| Markertyp | BODIPY Farbstoffe |
| Produktlinie | BODIPY |