Learn More
BOC-trans-4-hydroxy-L-proline, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10577020 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10577020
Marke: Thermo Scientific Acros 435480250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 13726-69-7
Summenformel C10H17NO5
Molekulargewicht (g/mol) 231.25
MDL-Nummer MFCD00053370
InChI-Schlüssel BENKAPCDIOILGV-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-hyp-oh, boc-l-hydroxyproline, 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, boc-trans-4-hydroxy-l-proline, n-boc-trans-4-hydroxy-l-proline, boc-l-hyp-oh, boc-hydroxyproline, unii-rc99p5b8ig, trans-boc-hyp-oh, 4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxy-l-proline
PubChem CID 88804
IUPAC-Name 1-[(tert-Butoxy)carbonyl]-4-hydroxypyrrolidin-2-carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(O)CC1C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BOC-trans-4-Hydroxy-L-proline
Schmelzpunkt 121°C to 125°C
Farbe Weiß
Elementanalytik 50.6 to 53.2% C, 5.9 to 6.2% N
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Spezifische Drehung -51.5° to -55.5° (20°C, 589nm) (c=1 in DMF)
Formelmasse 231.25
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Powder