Learn More
BOC-O-Benzyl-L-Tyrosin, 99 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11925571 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11925571 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11925571 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 441990050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BOC-O-Benzyl-L-tyrosine
CAS 2130-96-3
Schmelzpunkt 112°C to 115°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Summenformel C21H25NO5
MDL-Nummer MFCD00065597
Menge 5 g
Spezifische Drehung 27.3
Synonym boc-tyr bzl-oh, boc-o-benzyl-l-tyrosine, n-boc-o-benzyl-l-tyrosine, n-tert-butoxycarbonyl-o-benzyl-l-tyrosine, s-3-4-benzyloxy phenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-o-benzyl-l-tyrisine, o-benzyl-n-tert-butoxycarbonyl-l-tyrosine, 2s-3-4-benzyloxy phenyl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, o-benzyl-n-tert-butoxy carbonyl-l-tyrosine, tyrosine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-o-phenylmethyl
InChI-Schlüssel ZAVSPTOJKOFMTA-LGWFVXIRNA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1)C(O)=O
IUPAC-Name (2S)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-(4-phenylmethoxyphenyl)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 371.43
PubChem CID 98763
Formelmasse 371.44
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • BOC-O-Benzyl-L-tyrosine