Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | BOC-O-Benzyl-L-threonine |
| Schmelzpunkt | 115°C to 117°C |
| Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (HPLC) |
| Menge | 5 g |
| Spezifische Drehung | 15.5 |
| Formelmasse | 309.37 |
| Reinheit (%) | 99% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- BOC-O-Benzyl-L-threonine